  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "s-tert-butyl-pyrrolidine-2-carboxylate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   L-PROLINE TERT-BUTYL ESTER, 98% 1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   L-PROLINE TERT-BUTYL ESTER 1 * 5 g