  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-BENZYLOXYCARBONYL-3-PIPERIDONE, 97+% 1 * 1 g