  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-2-piperazin-1-yl-ethoxy-ethanol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-¬2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHYLPIPERAZIN.95 1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   CAS No.: 13349-82-1