  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "s-2-tert-butoxycarbonyl-amino-propanoic-acid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-BOC-L-ALANINE, 98+% 1 * 25 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   CAS No.: 15761-38-3