  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "r-3-1-1-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl-amino-propanoic-acid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-BOC-3-(4-BIPHENYLYL)-D-ALANINE, 95% 1 * 1 g