  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "s-oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulfonate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   GLYCIDYL (S)-(+)-3-NITROBENZENESULF. 98% 1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   CAS No.: 115314-14-2