  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ETHYL 5-BROMO-2-METHYLNICOTINATE, 97% 1 * 1 g