  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "boc-d-valinol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-BOC-D-VALINOL, 95% 1 * 25 g
Katalógus szám: (ACRO399770010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   N-BOC-D-VALINOL 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g