  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ethyl-2-diphenylmethylene-amino-acetate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-(DIPHENYLMETHYLENE)GLYCINE ETHYL E 1 * 5 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   CAS No.: 69555-14-2