  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO430400010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-CYANO-3-PYRIDINYLBORONICACID 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g