  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-(3-Bromophenyl)pyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO457560050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥97%
UOM:  1 * 5 g