  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
UOM:  1 * 5 g