Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Mouse IgG2b Antibody
Gyártó: MP Biomedicals
This antibody is prepared by the mixture of immunoglobulins from two different tumor sources such as MOPC 195 and MOPC 141, which provides a boader spectrum of antigenic sites associated with the normal immunoglobulin class or subclass.
Based on gel diffusion and IEP analysis, it contains only IgG2B myeloma proteins.
Type:
Antigen: IgG2b
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 mg 1 mg ICNA08643371
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG2b
Antigen name Immunoglobulin G2b
Reactivity Mouse
Host Myeloma source
Koncentráció 1,0 mg/ml
Purification Affinity purified
Form Liquid
Tárolási hőmérséklet −80 °C
Tisztaság 95%
Tested applications Immunoelectrophoresis, Gel Diffusion
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség