Szeretne újra bejelentkezni?
Myeloma source Anti-Human IgG1 Antibody
Gyártó: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma sera containing high levels of IgG1 Kappa protein. The protein was purified using Ion-exchange, gel filtration and affinity chromatography.
This product contains 1% IgG2, IgG3, and IgG4 .
Type: Secondary
Antigen: IgG1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ICNA08642311
1 mg 1 mg ICNA08642312
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reactivity Human
Antibody type Secondary
Host Myeloma source
ELISA Yes
Purification Affinity purified
Form Liquid
Tárolási hőmérséklet −20 °C
Tested applications Radial Immunodiffusion
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség