Szeretne újra bejelentkezni?
Horse Anti- IgG Antibody
Gyártó: MP Biomedicals
The immunoglobulin was prepared from horse serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis has been applied to determine quality of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
  • Can be reconstitute with 0,135 M Sodium chloride
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Horse
Isotype:
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 mg 100 mg ICNA08641441
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Antibody type Secondary
Host Horse
Form Lyophilised powder
Storage temperature 2...8 °C
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség