Szeretne újra bejelentkezni?
Mouse Anti-Human IgG1 Monoclonal Antibody (Biotin)
Gyártó: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgG1 (Fc region).
  • Working dilution: 1:500 - 1:1000 for most applications
Type: Secondary
Antigen: IgG1 Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6069
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
500 μL 500 µl ICNA08634721
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reactivity Human
Conjugation Biotin
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6069
Host Mouse
Isotype IgG1k
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Tárolási hőmérséklet 0 to +5 °C
Tested applications Immunoblot
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség