Szeretne újra bejelentkezni?
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Gyártó: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Protein/peptide name Albumin
Protein synonyms BSA, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Cohn Fraction V
Species Bovine
Forrás Serum
CAS szám 9048-46-8
Típus Reagent grade
Tisztaság 100%
Storage conditions +2 to +8 °C
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség