Szeretne újra bejelentkezni?
Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody
Gyártó: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 mg 1 mg ICNA08630722
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG PAN
Antigen name Immunoglobulin G PAN
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6017
Host Mouse
Isotype IgG2ak
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Méret Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Storage temperature – 20 oC
UniProtKB P31994
Tested Applications Radio Immunoassay
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség