Szeretne újra bejelentkezni?
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Gyártó: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
  • Dilution range: 10 µg/ml in PBS for EIA
  • Specificity: Human IgE heavy chain (Fc region)
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 μg 200 µG ICNA08634371
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6029
Host Mouse
Isotype IgG2ak
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció 2,0 mg/ml
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Storage temperature +2 °C to +8 °C
Tested Applications Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség