Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Chondroitin-6-Sulphate Mouse Monoclonal Antibody [clone: MK302]
Gyártó: MP Biomedicals
This mouse chondroitin 6 sulphate monoclonal antibody used in EIA, RIA and immunoblotting.
  • Dilution range: 1:100 to 1:5000 for ELISA
  • Dilution range: 1:100 to 1:200 for RIA
Type: Primary
Antigen: Chondroitin-6-Sulfate
Clonality: Monoclonal
Clone: MK302
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 μL 100 µl ICNA08636521
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Chondroitin-6-Sulphate
Reactivity Bovine, Human, Sheep, Mouse, Rat, Dog, Rabbit
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MK302
Host Mouse
Isotype IgG1
ELISA Yes
Méret Ascites fluid
Immunogen Chondroitinase ABC-digested adult human aggrecan
Form Liquid
Storage temperature – 20 oC
Tested Applications RIA
Immunoblot
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség