Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: B4]
Gyártó: MP Biomedicals
  • Dilution range: 1:200 to 1:500
  • Tissue source: skeletal muscle
  • Incubation time: 2 hours
  • Temperature: room temperature
Type: Primary
Antigen: Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: B4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 μL 100 µl ICNA08691331
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Actin
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone B4
Host Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Méret Ascites fluid
Form Liquid
Tárolási hőmérséklet – 20 oC
Tested applications Immunoblot, Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections, Immunohistochemical Staining of Frozen Tissue Sections
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség