  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Inhibitorok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"63"
Rendezés:
Katalógus szám: (M250-1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (J584-5MG)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A reversible serine protease inhibitor of α, β, γ, Δ-chymotrypsin. Also inhibits papain and many other cysteine proteases.
UOM:  1 * 5 mg
Katalógus szám: (M306-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RNase inhibitor is used to inhibit the activity of RNases in reaction mixtures for cDNA synthesis and in vitro transcription, as well as for lo...
UOM:  1 * 2 KU
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Katalógus szám: (M307-1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (J586-5MG)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An irreversible inhibitor of cysteine proteases like papain, calpain, and cathepsin B, H, L and S. Also an effective inhibitor of collegenase.
UOM:  1 * 5 mg
Katalógus szám: (80-6501-23)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 63
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő