Szeretne újra bejelentkezni?
Baumé hydrometers with thermometer
Gyártó: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Tartomány Osztás Hőmérséklet tartomány Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0 - 10 °Bé 0,1 °Bé 0…40 °C 320 mm 1 AMARH842582
0 - 30 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843210S
30 - 70 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843216S
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség