  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Villáskulcsok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/59/18945359.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   Spanner 1/4"×5/16" AF, Rozsdamentes acél, 'Head style''-lal használható: 1/4" and 5/16"
Katalógus szám: (568-0686)
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Katalógus szám: (BOHLD701-24)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These wrenches can be used to confirm capping machine settings, on-line inspection and to check torques.
Katalógus szám: (18-0251-37)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   This torque wrench is suitable for assembly and disassembly of BPG columns.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (215-3250)
Gyártó:  KAUTEX
Leírás:   bármilyen méretű lezáráshoz
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 12
  1  2  Következő 