  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Cyanide Standards
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CYANIDE, STANDARD SOLUTION, SPECPURE 1 * 100 ml
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   These solutions are intended for use as a calibration standard for cyanide (CN⁻).
UOM:  1 * 500 ml