  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Multi-Element Anioinic Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Anion multi component standard 3 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   ANION MULTI-COMPONENT 6 FOR IC STANDARD 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Anion multi component standard 1 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   MULTI ION ANION IC STD SLN H2O, SPEC 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
1 - 7  of 7