  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Copper Standards
23  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Réz 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cu in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cu in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Réz 1.000 mg/l híg salétromsavban (from Cu) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Copper standard solution, 10,000 mg/l Cu in 5% nitric acid (from Cu) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   COPPER, OIL STD SLN SPECPURER, 1000 MG/G 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   COPPER, OIL STD SLN SPECPURER 5000 MG/G 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   COPPER 65, CU, PLASMA STANDARD SOLUT 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő