  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Carbon Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 125 ml
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Carbon standard solution, 1,000 mg/l C in water standard for AAS and ICP
UOM:  1 * 1 DB