  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Holmium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Holmium 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]HOLMIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ho₂O₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ho₂O₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Holmium standard solution, 10,000 mg/l Ho in 5% nitric acid (de Ho2O3) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Holmium standard solution, 1,000 mg/l Ho in 5% nitric acid (de Ho2O3) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Holmium standard solution, 10 mg/l Ho in 5% nitric acid (de Ho2O3) Specpure® ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Holmium standard solution, 1,000 mg/l Ho in 5% nitric acid (de Ho2O3) Specpure® standard for AAS
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 