  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hafnium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HfO₂ in HNO₃ (2 - 5%) with traces HF
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]HALFNIUM 1000 PPM FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hafnium 1.000 mg/l híg salétromsavban nyomnyi hidrogén fluoriddal AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HfO₂ in HNO₃ (2 - 5%) with traces HF
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Hafnium standard solution, 10,000 mg/l Hf in 5% hydrochloric acid (from HfOCl2) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 5% hydrochloric acid (from HfOCl2) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 5% hydrofluoric acid standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 5% hydrochloric acid (from HfOCl2) Specpure® standard for AAS
1 - 8  of 13
  1  2  Következő