  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gold Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Au in HCl 10%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Au in HCl 10%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]GOLD 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Gold standard solution, 1,000 mg/l Au in 5% hydrochloric acid AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Gold standard solution, 10,000 mg/l Au in 20% hydrochloric acid (from Au) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Gold standard solution, 1,000 mg/l Au in 20% hydrochloric acid (from Au) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 125 ml
1 - 8  of 13
  1  2  Következő