  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Germanium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Germánium 1.000 mg/l vízben (de Ge) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Germanium standard solution, 1,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Germanium standard solution, 1,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Germánium 1.000 mg/l vízben nyomnyi hidrogén fluoriddal (from (NH4)2GeF6) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Germanium standard solution, 10 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 14
  1  2  Következő