  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Gallium Standards
14  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ga in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]GALLIUM 1000 PPM FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Gallium 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ga in HNO₃
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Gallium standard solution, 10,000 mg/l Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (from Ga) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Gallium 1.000 mg/l híg salétromsavban ICP sztenderd
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Gallium standard solution, 10,000 mg/l Ga in 5% nitric acid ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Gallium standard solution, 1,000 mg/l Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard for AAS
1 - 8  of 14
  1  2  Következő