  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Iron Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Vas 1.000 mg/l 2% sósavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fe in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fe in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]IRON 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   IRON SOLUTION 200 PPM R PHE 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   IRON, PLASMA STD SPECPURER, 10,000^MG/ML 1 * 50 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   IRON, PLASMA STD SLN. SPECPURE 1000µG/M 1 * 50 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Iron standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Fe in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő