  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cobalt Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Co in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Co in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cobalt standard solution, 1,000 mg/l Co in dil. nitric acid AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cobalt standard solution, 10,000 mg/l Co in dil. nitric acid (from Co) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   COBALT OIL BASED STD SPECPURER, 1000MG/G 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cobalt standard solution, 10,000 mg/l Co in 5% nitric acid (from Co) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cobalt standard solution, 1,000 mg/l Co in 5% nitric acid (from Co) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cobalt standard solution, 10 mg/l Co in 5% nitric acid (from Co) Specpure® ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 21
  1  2  3  Következő 