  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Chromium Standards
35  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Króm 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Króm 1.000 mg/l híg salétromsavban (from Cr) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂Cr₂O₇ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂Cr₂O₇ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂Cr₂O₇ in HCl 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂Cr₂O₇ in HCl 2-10%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Chromium standard solution, 1,000 mg/l Cr in 5% nitric acid (from Cr(NO3)3) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Chromium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Cr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő