  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cerium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 - 5%
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]CERIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cérium 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cerium standard solution, 1,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cerium standard solution, 10,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cerium standard solution, 1,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® standard for AAS
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 125 ml
1 - 8  of 11
  1  2  Következő