  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Cesium Standards
18  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"18"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   CsNO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]CAESIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   CsNO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cézium 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cesium 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cesium standard solution, 10,000 mg/l Cs in 5% nitric acid (from Cs2CO3) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cesium standard solution, 1,000 mg/l Cs in 5% nitric acid (from Cs2CO3) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cesium standard solution, 1,000 mg/l Cs in 5% nitric acid (from Cs2CO3) Specpure® standard for AAS
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő