  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Calcium Standards
34  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"34"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kalcium 1.000 mg/l híg salétromsavban (from Ca(NO3)2) AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   CaCO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Calcium 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   CaCO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kalcium 10.000 mg/l híg salétromsavban (from Ca) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ca in dilute HNO₃
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   CALCIUM SOLUTION 1000 PPM REAG PH EUR 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Calcium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő