  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cadmium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cadmium standard solution, 1,000 mg/l Cd in dil. nitric acid AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cd in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cd in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Cadmium standard solution, 1,000 mg/l Cd in dil. nitric acid (from Cd) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cadmium standard solution, 10,000 mg/l Cd in 5% nitric acid (from Cd) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Kadmium 10.000 mg/l híg salétromsavban (from Cd) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CADMIUM 106, CD, PLASMA STANDARD SO 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Cadmium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Cd in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő 