  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Boron Standards
30  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"30"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   B(OH)₃ in H₂O tr.NH₄OH
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   H₃BO₃ in H₂O tr. NH₄OH
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Boron standard solution, 1,000 mg/l B in water AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]BORON 1000 PPM FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Boron standard dissolved in oil, 1,000 µg/g B in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Boron standard solution, 10,000 mg/l B in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from B(OH3)) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Boron standard dissolved in oil, 5,000 µg/g B in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 30
  1  2  3  4  Következő