  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bismuth Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in dil. nitric acid (from Bi) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bi in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bi in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in 10% nitric acid AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in 5% nitric acid (from Bi) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in dil. nitric acid (from Bi) standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in dil. nitric acid (from Bi) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Bismuth standard solution, 10,000 mg/l Bi in 10% nitric acid (from Bi) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő