  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Beryllium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]BERYLLIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BeO(C₂H₃O₂)₆ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Beryllium standard solution, 1,000 mg/l Be in 2% hydrochloric acid AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BeO(Be(OC₂H₃O₂)2)3 in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Berillium 1.000 mg/l híg salétromsavban (from BeO.(Be(OAc)2)3) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Berillium 1.000 mg/l híg salétromsavban (from Be) standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Berillium 10.000 mg/l híg salétromsavban (from BeO.(Be(OAc)2)3) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Beryllium standard solution, 10,000 mg/l Be in 5% nitric acid (from BeO.(Be(OAc)2)3) Specpure® ICP sztenderd
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő