  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Barium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bárium 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Barium 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 - 5%
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]BARYUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Barium standard solution, 1,000 mg/l Ba in 5% nitric acid (from Ba(NO3)2) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Barium standard solution, 10,000 mg/l Ba in 5% nitric acid (from Ba(NO3)2) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Barium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 30
  1  2  3  4  Következő 