  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Arsenic Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Arzén 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   As in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   As in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Arzén 10.000 mg/l híg salétromsavban (from As) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Arsenic standard solution, 1,000 mg/l in 5% nitric acid (from As) Specpure® standard for AAS
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Arzén 1.000 mg/l 0,5 M salétromsavban (from As) standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Arzén 10.000 mg/l híg salétromsavban (from As) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Arsenic standard solution, 10,000 mg/l As in 5% nitric acid (from As) Specpure® ICP sztenderd
1 - 8  of 22
  1  2  3  Következő