  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Antimony Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sb in HNO₃ 2% tr. tartaric acid
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM® standard for AAS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Antimon 10.000 mg/l híg salétromsavban nyomnyi borkősavval (from Sb) ARISTAR® ICP-MS sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ANTIMONY, PLASMA STANDARD SOLUTION, SPEC 1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ANTIMONY, PLASMA STANDARD SOLUTION, SPEC 1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ANTIMONY, AAS STANDARD SOLUTION, SPECPUR 1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Antimony standard solution, 10,000 mg/l Sb in dil. nitric acid (from Sb) ICP sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Antimony standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő 