  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ammonium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium standard solution, 1,000 mg/l NH4 in dil. nitric acid ARISTAR® ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium (in N) 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   AMMONIUM SOLUTION 250 PPM R PHE 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Ammónium 1.000 mg/l vízben ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 1,000 mg/l NH4 (as N) in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  WTW
Leírás:   Ammonium standard solution, 10,000 mg/l NH4 in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 1 l
1 - 8  of 15
  1  2  Következő 