  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Aluminium Standards
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"22"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Aluminium Standard, 1000 mg/l, Mátrix: 2% HCl, AVS TITRINORM®, Alkalmazás: AAS standards
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Al(NO₃)₃.9H₂O in HNO₃ 2 - 5%
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Aluminium Standard, 1000 ppm, Mátrix: 2-5% HNO₃, Alkalmazás: ICP-MS standards
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium Standard, 1000 mg/l, Mátrix: 5% HCl, Alkalmazás: AAS standards
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium Standard, 5000 µg/g, Mátrix: Mineral oil, Specpure®, Alkalmazás: Oil based standards
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Alumínium 1,000 mg/l 5% sósavban (from Al) Specpure® ICP sztenderd
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Aluminium Standard, 1000 mg/l, Mátrix: 2% HNO₃, Alkalmazás: ICP standards
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Aluminium Standard, 10000 mg/l, Mátrix: 2-5% HNO₃, Alkalmazás: ICP standards
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 22
  1  2  3  Következő