  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Chromate(VI) Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Chromate (in Cr(VI)) 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CHROMATE, ION CHROMATOGRAPHY STANDAR 1 * 100 ml
Katalógus szám: (PROOVHG-ICRO-100)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
UOM:  1 * 1 DB