  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Chlorite Standards
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Chlorite 1000 mg/l in NaOH solution ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (PROOVHG-ICLO2-500)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
UOM:  1 * 1 DB